(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911122-1G PC911122-250MG PC911122-5G
APOSPC911122-1GEA 248 EUR
APOSPC911122-1G APOSPC911122-250MG APOSPC911122-5G
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06823827
CAS-Nummer: 370-58-1