(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC911136-5G
APOSPC911136-5GEA 203 EUR
APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₇FN₂O
Molecular Weight: 166,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261475
CAS-Nummer: 39811-07-9