2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911162-1G PC911162-250MG
APOSPC911162-1GEA 148 EUR
APOSPC911162-1G APOSPC911162-250MG
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12400881
CAS-Nummer: 151585-93-2