3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC9112-25G
APOSPC9112-25GEA 558 EUR
APOSPC9112-25G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formel: C₄H₂F₆O₂
Molecular Weight: 196.048 g/mol
Siedepunkt: 125 °C
Schmelzpunkt: 46…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464165
CAS-Nummer: 564-10-3