Boc-L-pentafluorophenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9113-1G
PC9113-25G
PC9113-5G
APOSPC9113-1GEA
102
EUR
APOSPC9113-1G
APOSPC9113-25G
APOSPC9113-5G
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₄F₅NO₄ Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151893 CAS-Nummer: 34702-60-8 |