3-Amino-6,7-difluor-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7-Difluoro-1H-indazol-3-amine
PC911322-1G PC911322-250MG PC911322-5G
APOSPC911322-1GEA 52.2 EUR
APOSPC911322-1G APOSPC911322-250MG APOSPC911322-5G
3-Amino-6,7-difluor-1H-indazol 95+%
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅F₂N₃
Molecular Weight: 169,1300 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13191632
CAS-Nummer: 706805-37-0