4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[Bromo(difluoro)methyl]benzal fluoride
PC9124-1G PC9124-5G PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA 405 EUR
APOSPC9124-1G APOSPC9124-5G APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257,03 g/mol
Siedepunkt: 59 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094540
CAS-Nummer: 2250-36-4