2,3-Dibrom-1,1,1,4,4,4-hexafluorbutan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9125-1G PC9125-5G
APOSPC9125-1GEA 69.6 EUR
APOSPC9125-1G APOSPC9125-5G
2,3-Dibrom-1,1,1,4,4,4-hexafluorbutan 97%
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄H₂Br₂F₆
Siedepunkt: 62 °C/300mmHg
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 384-50-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR