3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236275
CAS-Nummer: 204339-72-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR