3-(Trifluormethyl)picolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluormethyl)picolinsäure 97%
3-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,1100 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375386
CAS-Nummer: 87407-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III