2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225.56 g/mol
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458125
CAS-Nummer: 590371-81-6