2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluor-2-isocyanato-4-methylbenzol, 4-Fluor-3-isocyanatotoluol
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
Siedepunkt: 192 °C
Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00673050
CAS-Nummer: 190774-50-6