2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC9154-1G PC9154-250MG PC9154-500MG PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA 101 EUR
APOSPC9154-1G APOSPC9154-250MG APOSPC9154-500MG APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458129
CAS-Nummer: 590372-17-1