4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G
PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA
102
EUR
APOSPC9161-1G
APOSPC9161-5G
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFNO₄ Molecular Weight: 184.9176 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08277236 CAS-Nummer: 352530-22-4 |