4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 201 EUR
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Molecular Weight: 221,00 g/mol
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09258953
CAS-Nummer: 644985-24-0