4-Brom-2,3-difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9173-5G
PC9173-1G
PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA
75.4
EUR
APOSPC9173-5G
APOSPC9173-1G
APOSPC9173-10G
4-Brom-2,3-difluorbenzoesäure 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 236,9983 g/mol Schmelzpunkt: 195…196 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368121 CAS-Nummer: 194804-91-6 |