2-Chlor-5-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9177-5G
PC9177-1G
PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA
116
EUR
APOSPC9177-5G
APOSPC9177-1G
APOSPC9177-25G
2-Chlor-5-fluorbenzylamin 97%
2-Chlor-5-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213626 CAS-Nummer: 202522-23-4 |