2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 455 EUR
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₃H₆ClF₂N
Schmelzpunkt: 145 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777150
CAS-Nummer: 105614-25-3