2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9192-5G
PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA
357
EUR
APOSPC9192-5G
APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Schmelzpunkt: 40…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08146649 CAS-Nummer: 321-24-4 |