4-(Trifluormethyl)anthranilsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9193-25G PC9193-5G PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA 66.7 EUR
APOSPC9193-25G APOSPC9193-5G APOSPC9193-100G
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure 98%
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
Schmelzpunkt: 175…176 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00519334
CAS-Nummer: 402-13-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR