3-Brom-2-fluor-5-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Brom-2-fluor-5-picolin
PC9195-100G
PC9195-10G
PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA
221
EUR
APOSPC9195-100G
APOSPC9195-10G
APOSPC9195-25G
3-Brom-2-fluor-5-methylpyridin 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095305 CAS-Nummer: 17282-01-8 |