2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08532501
CAS-Nummer: 878207-82-0