4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9200-1G
PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA
40.6
EUR
APOSPC9200-1G
APOSPC9200-5G
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd 97%
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₀ClFO₂ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052227 CAS-Nummer: 172932-10-4 |