1-(4-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9205-1G
PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA
29
EUR
APOSPC9205-1G
APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(4-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClFN₅ Schmelzpunkt: 212…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051986 CAS-Nummer: 16018-83-0 |