4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 195 EUR
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 914637-17-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR