3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 39.3 EUR
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure 99%
3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191.11 g/mol
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Dichte: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234940
CAS-Nummer: 590371-38-3