3-(Trifluormethoxy)thiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethoxy)phenylmercaptan, 3-(Trifluormethoxy)benzolthiol
PC9232-1G
PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA
74.1
EUR
APOSPC9232-1G
APOSPC9232-5G
3-(Trifluormethoxy)thiophenol 97%
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molecular Weight: 194.18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01320799 CAS-Nummer: 220239-66-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |