2-Fluor-6-iodbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde
PC9246-1G
PC9246-5G
PC9246-25G
APOSPC9246-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9246-1G
APOSPC9246-5G
APOSPC9246-25G
2-Fluor-6-iodbenzaldehyd 97%
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FIO Molecular Weight: 250,01 g/mol Schmelzpunkt: 36…40 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371506 CAS-Nummer: 146137-72-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |