6-Fluorsalicylaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC9248-5G PC9248-1G PC9248-10G
APOSPC9248-5GEA 63.8 EUR
APOSPC9248-5G APOSPC9248-1G APOSPC9248-10G
6-Fluorsalicylaldehyd 97%
6-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090996
CAS-Nummer: 38226-10-7