3-Fluor-2-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9249-1G PC9249-25G PC9249-5G
APOSPC9249-1GEA 0 EUR
APOSPC9249-1G APOSPC9249-25G APOSPC9249-5G
3-Fluor-2-formylpyridin 97%
3-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781234
CAS-Nummer: 31224-43-8