4-Amino-3-methylbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 608 EUR
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluorid 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,15 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 20…25 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03701068
CAS-Nummer: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III