3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride
PC9255-5G
PC9255-1G
PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA
29
EUR
APOSPC9255-5G
APOSPC9255-1G
APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 216,1200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412207 CAS-Nummer: 20566-80-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |