Pentafluorophenyl sulphide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Decafluorodiphenyl sulphide
PC9256-1G
PC9256-5G
PC9256-25G
APOSPC9256-1GEA
29
EUR
APOSPC9256-1G
APOSPC9256-5G
APOSPC9256-25G
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Pentafluorophenyl sulphide
Formel:
C₁₂F₁₀S Molecular Weight: 366.18 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000293 CAS-Nummer: 1043-50-1 |