2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9261-1G
PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA
203
EUR
APOSPC9261-1G
APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₃F₃N₂ Molecular Weight: 172,11 g/mol Dichte: 1,3473 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741366 CAS-Nummer: 870066-15-2 |