Triethyloxoniumhexafluorophosphat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 799 EUR
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxoniumhexafluorophosphat
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Formel: C₆H₁₅F₆OP
Molecular Weight: 189,99 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II