2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-4-chlor-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
PC9265-25G
PC9265-5G
PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA
24.8
EUR
APOSPC9265-25G
APOSPC9265-5G
APOSPC9265-100G
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid 99%
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrClF₃ Molecular Weight: 259.45 g/mol Siedepunkt: 179…180 °C Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.759 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010308 CAS-Nummer: 344-65-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...