6-Fluor-o-toluonitril 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluor-o-toluonitril 99%
6-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Flammpunkt: 90,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660277
CAS-Nummer: 198633-76-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR