2,6-Difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 65.4 EUR
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorphenylboronsäure 98%
2,6-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157.91 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00792436
CAS-Nummer: 162101-25-9