Ytterbium(III)trifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ytterbium (III) triflate
PC9300-25G
PC9300-5G
PC9300-100G
APOSPC9300-25GEA
203
EUR
APOSPC9300-25G
APOSPC9300-5G
APOSPC9300-100G
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat 97%
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Yb Molecular Weight: 620,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200261 CAS-Nummer: 54761-04-5 UN: 3261 ADR: 8,II |