4-Iod-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 509 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iod-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
4-Iod-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃IN
Molecular Weight: 297,0158 g/mol
Schmelzpunkt: 92…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458134
CAS-Nummer: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III