4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9310-10G
PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA
176
EUR
APOSPC9310-10G
APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, technische Qualität
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₄ Schmelzpunkt: 245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219848 CAS-Nummer: 175203-86-8 |