2,3,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9324-25G
PC9324-5G
PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA
201
EUR
APOSPC9324-25G
APOSPC9324-5G
APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃F₃O Molecular Weight: 160,1 g/mol Siedepunkt: 165 °C Dichte: 1,407 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083538 CAS-Nummer: 126202-23-1 UN: 1989 ADR: 3,III |