1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9332-1G
PC9332-500MG
PC9332-5G
APOSPC9332-1GEA
275
EUR
APOSPC9332-1G
APOSPC9332-500MG
APOSPC9332-5G
1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₃FN₂O Molecular Weight: 244.27 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975039 CAS-Nummer: 338748-69-9 |