(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9335-1G PC9335-5G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 91.5 EUR
APOSPC9335-1G APOSPC9335-5G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molecular Weight: 190,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424718
CAS-Nummer: 116622-90-3
UN: 1760
ADR: 8,III