2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 132 EUR
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formel: C₈H₃F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792418
CAS-Nummer: 135132-34-2