3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(3-chlor-4-fluorphenyl)boran, (3-Chlor-4-fluorphenyl)metaborsäure, 3-Chlor-4-fluorbenzolboronsäure
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174,37 g/mol
Schmelzpunkt: 255…260 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051800
CAS-Nummer: 144432-85-9