2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 564 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₂FNO₂
Molecular Weight: 269.28 g/mol
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01315828
CAS-Nummer: 338416-70-9