Ethyl-2-fluorpropionat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate

PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 101 EUR
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluorpropionat 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Formel: C₅H₉FO₂
Molecular Weight: 120,12 g/mol
Siedepunkt: 121…125 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320801
CAS-Nummer: 349-43-9
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR