2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,5-Dioxo-2-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 285 EUR
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅FN₄O₂
Molecular Weight: 232,18 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794272
CAS-Nummer: 338982-40-4