4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9360-1G PC9360-5G
APOSPC9360-1GEA 227 EUR
APOSPC9360-1G APOSPC9360-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formel: C₁₁H₆FNO₂
Molecular Weight: 203,17 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139244
CAS-Nummer: 50691-04-8